Cloxiquina 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1049-100G OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA 24.9 EUR
APOSOR1049-100G APOSOR1049-500G
Cloxiquina 98%
Cloxiquina
Formule: C₉H₆ClNO
Smeltpunt: 121…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006788
CAS nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1