trans-Heptenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 169 EUR
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formule: C₇H₁₅BO₂
Smeltpunt: 107…111 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01074600
CAS nummer: 57404-76-9