4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10496-100G OR10496-25G
APOSOR10496-100GEA 385 EUR
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003328
CAS nummer: 708-76-9