4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 158 EUR
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Smeltpunt: 251…256 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792672
CAS nummer: 59016-93-2