2-Hydroxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 60 EUR
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
2-Hydroxyphenylboronic acid
2-Hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₃
Smeltpunt: 185 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074581
CAS nummer: 89466-08-0