3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
OR10504-25G
OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA
80.4
EUR
APOSOR10504-25G
APOSOR10504-5G
3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Formule:
C₆H₇BO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074603 CAS nummer: 87199-18-6 |