4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10505-25G OR10505-5G OR10505-100G
APOSOR10505-25GEA 35.1 EUR
APOSOR10505-25G APOSOR10505-5G APOSOR10505-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074628
CAS nummer: 71597-85-8