5-Iodo-1-methylimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 74.6 EUR
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Formule: C₄H₅IN₂
Smeltpunt: 105…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632215
CAS nummer: 71759-88-1