4-Iodoimidazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 73 EUR
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodoimidazole 96%
4-Iodoimidazole
Formule: C₃H₃IN₂
Smeltpunt: 135…138 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01632213
CAS nummer: 71759-89-2