4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 76 EUR
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Smeltpunt: 162…167 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039353
CAS nummer: 397843-67-3