2-Isopropylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 22 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411937
CAS nummer: 89787-12-2