3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 198 EUR
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Smeltpunt: 72…76 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074634
CAS nummer: 216019-28-2