4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 600 EUR
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Smeltpunt: 194…200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179464
CAS nummer: 175883-62-2