2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 24.9 EUR
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 90…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179452
CAS nummer: 374538-03-1