3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10536-5G OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA 24.9 EUR
APOSOR10536-5G APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 205…208 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093046
CAS nummer: 99769-19-4