Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10539-1G OR10539-5G OR10539-25G
APOSOR10539-1GEA 0 EUR
APOSOR10539-1G APOSOR10539-5G APOSOR10539-25G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788565
CAS nummer: 54045-74-8