1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 76 EUR
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Smeltpunt: 94…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863421
CAS nummer: 20485-43-2