Methyl indole-6-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 22 EUR
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Methyl indole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00211063
CAS nummer: 50820-65-0