Methyl indole-7-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1H-indole-7-carboxylate
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 99.3 EUR
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Methyl indole-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 47…48 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00211064
CAS nummer: 93247-78-0