1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 62.9 EUR
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179561
CAS nummer: 17289-19-9