4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10547-1G OR10547-25G OR10547-5G
APOSOR10547-1GEA 24.6 EUR
APOSOR10547-1G APOSOR10547-25G APOSOR10547-5G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₂
Smeltpunt: 229…235 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01632204
CAS nummer: 103986-53-4