2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10548-1G OR10548-5G
APOSOR10548-1GEA 89.2 EUR
APOSOR10548-1G APOSOR10548-5G
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₈BNO₄
Smeltpunt: 60…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00757435
CAS nummer: 100960-11-0