Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 145 EUR
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Kookpunt: 196,8 °C
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075170
CAS nummer: 110238-91-0