3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 32.2 EUR
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
Smeltpunt: 114…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038918
CAS nummer: 832695-88-2