4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 22 EUR
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
Smeltpunt: 200…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788427
CAS nummer: 121177-82-0