2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 92.1 EUR
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
Smeltpunt: 116…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179471
CAS nummer: 756520-78-2