3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10565-1G OR10565-5G
APOSOR10565-1GEA 23.4 EUR
APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
Smeltpunt: 102…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092935
CAS nummer: 373384-18-0