2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 303 EUR
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₂S
Smeltpunt: 77…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318165
CAS nummer: 168618-42-6