3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10567-25G OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA 87.6 EUR
APOSOR10567-25G APOSOR10567-5G
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
3-(Methylthio)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168.02 g/mol
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319105
CAS nummer: 128312-11-8