4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Piperidin-1-yl)carbonyl]benzeneboronic acid
OR10582-1G OR10582-100MG
APOSOR10582-1GEA 80.4 EUR
APOSOR10582-1G APOSOR10582-100MG
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₆BNO₃
Smeltpunt: 150…154 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411951
CAS nummer: 389621-83-4