Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 22 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631204
CAS nummer: 85064-61-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable