Thiazole-5-carboxyaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10588-1G OR10588-5G
APOSOR10588-1GEA 30.8 EUR
APOSOR10588-1G APOSOR10588-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
Kookpunt: 92…94 °C/16mmHg
Dichtheid: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179516
CAS nummer: 1003-32-3