2,4,5-Triiodoimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
OR10591-5G OR10591-1G OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA 32.2 EUR
APOSOR10591-5G APOSOR10591-1G APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodoimidazole
2,4,5-Triiodoimidazole
Formule: C₃HI₃N₂
Smeltpunt: 186…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068812
CAS nummer: 1746-25-4