1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 22 EUR
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₂₃H₁₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179554
CAS nummer: 33016-47-6