4-Vinylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10599-25G OR10599-5G
APOSOR10599-25GEA 129 EUR
APOSOR10599-25G APOSOR10599-5G
4-Vinylphenylboronic acid 97%
4-Vinylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₂
Smeltpunt: 190…193 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00239441
CAS nummer: 2156-04-9