2-Amino-6-chloropurine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 32.2 EUR
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075252
CAS nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7