1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR10602-1G OR10602-25G OR10602-5G
APOSOR10602-1GEA 22 EUR
APOSOR10602-1G APOSOR10602-25G APOSOR10602-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Smeltpunt: 86…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789252
CAS nummer: 761446-45-1
EINECS: 261-911-9