Bis(hexylene glycolato)diboron
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10606-25G OR10606-100G
APOSOR10606-25GEA 60 EUR
APOSOR10606-25G APOSOR10606-100G
Bis(hexylene glycolato)diboron
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formule: C₁₂H₂₄B₂O₄
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246008
CAS nummer: 230299-21-5