Bis(neopentyl glycolato)diboron
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10607-100G OR10607-25G OR10607-500G
APOSOR10607-100GEA 52.6 EUR
APOSOR10607-100G APOSOR10607-25G APOSOR10607-500G
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formule: C₁₀H₂₀B₂O₄
Smeltpunt: 175…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093062
CAS nummer: 201733-56-4