1,3-Dibromo-2-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
OR1061-1G OR1061-25G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1061-1G APOSOR1061-25G APOSOR1061-5G
1,3-Dibromo-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217.89 g/mol
Kookpunt: 215 °C
Dichtheid: 2.136 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000216
CAS nummer: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III