4-Bromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10617-100G OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA 78.9 EUR
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G
4-Bromoaniline 98%
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 222…224 °C
Smeltpunt: 56…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007822
CAS nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III