4-Bromophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 22 EUR
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromophenol 98%
4-Bromophenol
Formule: C₆H₅BrO
Kookpunt: 235…238 °C
Smeltpunt: 61…66 °C
Dichtheid: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002313
CAS nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III