2,3-Dibromopropyl acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1062-5G OR1062-1G OR1062-25G
APOSOR1062-5GEA 35.1 EUR
APOSOR1062-5G APOSOR1062-1G APOSOR1062-25G
2,3-Dibromopropyl acrylate
2,3-Dibromopropyl acrylate
Formule: C₆H₈Br₂O₂
Kookpunt: 112 °C/1,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059461
CAS nummer: 19660-16-3