N-Boc-4-bromoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10620-25G OR10620-5G OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA 87.6 EUR
APOSOR10620-25G APOSOR10620-5G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Formule: C₁₁H₁₄BrNO₂
Smeltpunt: 103…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01006612
CAS nummer: 131818-17-2