2-Aminoimidazole hemisulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10629-1G OR10629-25G OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA 22 EUR
APOSOR10629-1G APOSOR10629-25G APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formule: C₆H₁₂N₆O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013162
CAS nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9