2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 36.6 EUR
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 351 °C
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00956021
CAS nummer: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2