3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-(tert-butyl)benzene, 2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropane
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 307 EUR
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Kookpunt: 95…98 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.251 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234661
CAS nummer: 3972-64-3