Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10660-100G OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA 54.1 EUR
APOSOR10660-100G APOSOR10660-25G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formule: C₂₁H₁₉O₂P
Smeltpunt: 165…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008455
CAS nummer: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4