(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10662-50G OR10662-1KG OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 22 EUR
APOSOR10662-50G APOSOR10662-1KG APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₁H₂₀ClO₂P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050199
CAS nummer: 2181-97-7