(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10663-1G OR10663-5G
APOSOR10663-1GEA 46.8 EUR
APOSOR10663-1G APOSOR10663-5G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₀H₂₀BrOP
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075442
CAS nummer: 33670-32-5